Learn More
trans-N-méthyl-3-(2-hydroxyphényl)-4-(2-bromo-5-chlorophényl)pyrrolidine, TRC
Code produit 30471757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471757 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471757 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM31285510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-N-Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)-4-(2-bromo-5-chlorophenyl)pyrrolidine
CAS 1000890-02-7
Formule moléculaire C17H17BrClNO
Quantité 10 mg
Synonyme rel-2-[(3R,4R)-4-(2-Bromo-5-chlorophenyl)-1-methyl-3-pyrrolidinyl]phenol
Formule InChI InChI=1S/C17H17BrClNO/c1-20-9-14(12-4-2-3-5-17(12)21)15(10-20)13-8-11(19)6-7-16(13)18/h2-8,14-15,21H,9-10H2,1H3/t14-,15-/m1/s1
SMILES CN1C[C@@H]([C@H](C1)c2cc(Cl)ccc2Br)c3ccccc3O
Nom IUPAC 2-[(3S,4S)-4-(2-bromo-5-chlorophényl)-1-méthylpyrrolidin-3-yl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 366.68
Poids de la formule 365.0182
Nom du produit
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.