Learn More
trans-N,N’-Diméthyl-1,2-cyclohexanediamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10129904 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10129904 5 mL Flacon en verre 5mL
10007699 25 mL Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10129904 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427310050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 67579-81-1 | C8H18N2 | 142.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67579-81-1
Formule moléculaire C8H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Numéro MDL MFCD03001702
Clé InChI JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
Synonyme 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
CID PubChem 2733821
Nom IUPAC (1R,2R)-N1,N2-dimethylcyclohexane-1,2-bis(aminium)
SMILES CNC1CCCCC1NC
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-N, N'-Dimethyl-1, 2-cyclohexanediamine
Densité 0.9020g/mL
Point d’ébullition 78.0°C to 80.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 74°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4710 to 1.4730
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.902
Poids de la formule 142.24
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.