Learn More
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31428790
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31428790 5 g
31426082 10 g
31427333 25 g
31414419 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31428790 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD107615g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
CAS 67579-81-1
Formule moléculaire C8H18N2
Numéro MDL MFCD03001702
Quantité 5 g
SMILES CN[C@H]1[C@H](NC)CCCC1
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Pourcentage de pureté 97%