Learn More
trans-p-acide coumarique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-p-Coumaric acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+ |
| Poids de la formule | 164.0473 |
| Pourcentage de pureté | >95% |