Learn More
trans-Phytoène (grade technique), TRC
Code produit 30132860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132860 10 mg 10mg
30136707 5 mg 5mg
30011840 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132860 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP39881010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-04-5
Formule moléculaire C40H64
Poids moléculaire (g/mol) 544.94
Synonyme 7,7',8,8',11,11',12,12'-Octahydro-ψ,ψ-carotene, 2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-2,6,10,14,16,18,22,26,30-dotriacontanonaene, all-trans-7,7',8,8',11,11',12,12'-Octahydro-lycopene, (all-E)-Phytoene, all-trans-Phytoene
SMILES CC(C)[C@@H](C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C[C@H](O)[C@@H](N)Cc2ccccc2)N3C(=O)NCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Phytoene
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C40H64/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,19-22,27-30H,13-18,23-26,31-32H2,1-10H3/b12-11+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
Poids de la formule 544.5008