Learn More
trans-Phytoène (grade technique), TRC
Code produit 30136707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136707 5 mg 5mg
30132860 10 mg 10mg
30011840 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136707 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3988105MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-04-5
Formule moléculaire C40H64
Poids moléculaire (g/mol) 544.94
Synonyme 7,7',8,8',11,11',12,12'-Octahydro-ψ,ψ-carotene, 2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-2,6,10,14,16,18,22,26,30-dotriacontanonaene, all-trans-7,7',8,8',11,11',12,12'-Octahydro-lycopene, (all-E)-Phytoene, all-trans-Phytoene
SMILES CC(C)[C@@H](C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C[C@H](O)[C@@H](N)Cc2ccccc2)N3C(=O)NCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Phytoene
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C40H64/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,19-22,27-30H,13-18,23-26,31-32H2,1-10H3/b12-11+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
Poids de la formule 544.5008