Learn More
trans-Phytol, TRC
Code produit 30134071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134071 2.5 g 2.50g
30136141 5 g 5g
30010629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134071 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3989102.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-86-7
Formule moléculaire C20H40O
Poids moléculaire (g/mol) 296.53
Synonyme [R-[R*,R*-(E)]]- 3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-ol, Phytol (6CI,8CI), (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol, (7R,11R,2E)-Phytol;(E)-Phytol, (E,R,R)-Phytol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol
Nom IUPAC (E,7R,11R)-3,7,11,15-tétraméthylhexadec-2-en-1-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CO)\C
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Phytol
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+/t18-,19-/m1/s1
Poids de la formule 296.3079