Learn More
trans-Phytol, TRC
Code produit 30136141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136141 5 g 5g
30134071 2.5 g 2.50g
30010629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136141 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3989105G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-86-7
Formule moléculaire C20H40O
Poids moléculaire (g/mol) 296.53
Synonyme [R-[R*,R*-(E)]]- 3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-ol, Phytol (6CI,8CI), (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol, (7R,11R,2E)-Phytol;(E)-Phytol, (E,R,R)-Phytol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol
Nom IUPAC (E,7R,11R)-3,7,11,15-tétraméthylhexadec-2-en-1-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CO)\C
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Phytol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+/t18-,19-/m1/s1
Poids de la formule 296.3079