Learn More
trans-Piceatannol, TRC
Code produit 30011632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011632 1 mg 1mg
30003371 10 mg 10mg
30009513 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011632 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP4363001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10083-24-6
Formule moléculaire C14 H12 O4
Poids moléculaire (g/mol) 244.24
Synonyme Piceatannol, 1,2-Benzenediol, 4-[2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]-, (E)-, 3,3',4,5'-Stilbenetetrol, (E)- (8CI), Piceatannol (6CI), 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-1,2-benzenediol, (E)-Piceatannol, Astringenin, trans-3,3',4,5'-Tetrahydroxystilbene, trans-Piceatannol
Nom IUPAC 4-[(E)-2-(3,5-dihydroxyphényl)éthényle]benzène-1,2-diol
SMILES Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Piceatannol
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
Poids de la formule 244.0736