Learn More
trans-resvératrol 3-O-bêta-D-glucopyranoside, 98 %, TRC
Code produit 30410841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410841 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410841 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR15008050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polydatin (Piceid)
CAS 27208-80-6
Formule moléculaire C20 H22 O8
Quantité 50 mg
Synonyme β-D-Glucopyranoside','3-hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl, Piceid (6CI,7CI,8CI), β-D-Glucopyranoside','3-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl','(E)-, 3-Hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-glucopyranoside, (-)-trans-Resveratrol 13-O-β-D-glucopyranoside, (E)-Piceid, (E)-Polydatin, (E)-Resveratrol 3-O-β-D-glucopyranoside, 3-Hydroxy-5-(p-hydroxystyryl)phenyl β-D-glucoside, 3-O-Glucosyl-resveratrol, Pieceid, Polydatin, Polydotin peceid, Resveratrol 3-O-glucoside, Resveratrol 3-O-β-D-glucoside, Resveratrol 3-O-β-glucopyranoside, Resveratrol glucoside, Resveratrol β-D-glucoside, Resveratrol β-glucoside, trans-Piceid, trans-Polydatin, trans-Resveratrol 3-glucoside
Formule InChI InChI=1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(\C=C\c3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-hydroxy-5-[(E)-2-(4-hydroxyphényl)éthényl]phénoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 390.38
Poids de la formule 390.1315