Learn More
trans-resvératrol 3-O-bêta-D-glucopyranoside, 98 %, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polydatin (Piceid) |
| CAS | 27208-80-6 |
| Formule moléculaire | C20 H22 O8 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | β-D-Glucopyranoside','3-hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl, Piceid (6CI,7CI,8CI), β-D-Glucopyranoside','3-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl','(E)-, 3-Hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-glucopyranoside, (-)-trans-Resveratrol 13-O-β-D-glucopyranoside, (E)-Piceid, (E)-Polydatin, (E)-Resveratrol 3-O-β-D-glucopyranoside, 3-Hydroxy-5-(p-hydroxystyryl)phenyl β-D-glucoside, 3-O-Glucosyl-resveratrol, Pieceid, Polydatin, Polydotin peceid, Resveratrol 3-O-glucoside, Resveratrol 3-O-β-D-glucoside, Resveratrol 3-O-β-glucopyranoside, Resveratrol glucoside, Resveratrol β-D-glucoside, Resveratrol β-glucoside, trans-Piceid, trans-Polydatin, trans-Resveratrol 3-glucoside |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(\C=C\c3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-hydroxy-5-[(E)-2-(4-hydroxyphényl)éthényl]phénoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 390.38 |
| Poids de la formule | 390.1315 |