Learn More
trans-Resvératrol Triacétate, TRC
Code produit 30138510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138510 500 mg 500mg
30133767 50 mg 50mg
30011248 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138510 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR150055500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42206-94-0
Formule moléculaire C20H18O6
Poids moléculaire (g/mol) 354.35
Synonyme Triacetyl Resveratrol, 3,4',5-Triacetoxy-trans-stilbene, 3,5,4'-Tri-O-acetylresveratrol, 5-[(1E)-2-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-benzenediol1,3-Diacetate, Resveratrol 3,5,4'-triacetate;
Nom IUPAC [acétate de [4-[(E)-2-(3,5-diacétyloxyphényl)éthényl]phényle]
SMILES CC(=O)Oc1ccc(\C=C\c2cc(OC(=O)C)cc(OC(=O)C)c2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Resveratrol Triacetate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H18O6/c1-13(21)24-18-8-6-16(7-9-18)4-5-17-10-19(25-14(2)22)12-20(11-17)26-15(3)23/h4-12H,1-3H3/b5-4+
Poids de la formule 354.1103