Learn More
Trans-stilbène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666172 100 g Flacon en plastique 100g
10011920 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161041000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
trans-stilbène, 96 %, C14H12, numéro CAS 103-30-0, bibenzylidine, trans-stilbène, 1,2-diphényléthylène, trans-1,2-diphényléthylène, alpha,bêta-diphényléthylène, stilbène, trans-1,2-diphényléthylène, bibenzal, e-stilbène, benzylidène, 500 g, 95 % min (HPLC), 05,II,537
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-30-0
Formule moléculaire C14H12
Poids moléculaire (g/mol) 180.25
Numéro MDL MFCD00064300
Clé InChI PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Synonyme trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
CID PubChem 638088
ChEBI CHEBI:36007
Nom IUPAC (E)-stilbène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Stilbene
Note relative au nom 96%
Point de fusion 122°C to 126°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 305°C to 307°C (744.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH=CHC6H5
Quantité 100 g
Beilstein 05,II,537
Merck Index 15,8946
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 90 parts cold alcohol,freely soluble in benzene and ether
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Stilbene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.