Learn More
TRANS-stilbène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413933 100 g 100g
11423933 500 g 500g
11433933 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413933 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10232.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.02€
    82.65€ / 100g
    Économisez 15.37€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-30-0 | C14H12 | 180.25 g/mol
trans-Stilbene is used in the manufacturing of dye lasers, optical brighteners, non-steroidal synthetic estrogens such as diethylstilbestrol, fosfestrol and dienestrol. It is used as a phosphor and a scintillator. It is also involved in transition metal catalyzed asymmetric epoxidation and dihydroxylation. Further, it is used as raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-stilbène est utilisé dans la fabrication de lasers à colorants, de brillants optiques, dʼœstrogènes synthétiques non stéroïdiens tels que le diéthylstilbestrol, le fosfestrol et le dienestrol. Il est utilisé comme luminophore et scintillateur. Il est également impliqué dans lʼépoxydation asymétrique et la dihydroxylation catalysées par un métal de transition. En outre, il est utilisé comme matière première dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le benzène et lʼéther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-30-0
Formule moléculaire C14H12
Poids moléculaire (g/mol) 180.25
Numéro MDL MFCD00064300
Clé InChI PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Synonyme trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
CID PubChem 638088
ChEBI CHEBI:36007
Nom IUPAC (E)-stilbène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Stilbene
Point de fusion 122°C to 125°C
Densité 1.14
Point d’ébullition 305°C to 307°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1616740
Merck Index 14,8817
Informations sur la solubilité Soluble in benzene and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 98%