Learn More
trans-stilbène-alpha, bêta-13C2, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-Stilbene-alpha,beta-13C2 |
| CAS | 153610-50-5 |
| Formule moléculaire | 13C2 C12 H12 |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | Benzene, 1,1'-[(1 E)-1,2-ethenediyl-1,2-13C2]bis- (9 CI), Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl-1,2-13C2)bis-, (E)- (ZCI), 1,1'-[(1 E)-1,2-ethenediyl-1,2-13C2]bisbenzene, trans-Stilbene-13C2, trans-Stilbene-α,β-13C2, trans-Stilbene-13C2 (ethylene-13C2) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12 H/b12-11+/i11+1,12+1 |
| SMILES | [13 CH](=[13 CH]\c1ccccc1)/c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | [(E)-2-phényl(1,2-^{13}C_{2})éthényl]benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.23 |
| Poids de la formule | 182.101 g/mol |
| Afficher plus |