Learn More
Oxyde de trans-stilbène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10125833 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10125833 1 g Flacon en verre 1g
10021450 5 g Flacon en verre 5g
10617744 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10125833 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132780010
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1439-07-2
Formule moléculaire C14H12O
Poids moléculaire (g/mol) 196.25
Numéro MDL MFCD00064311
Clé InChI ARCJQKUWGAZPFX-KWCCSABGSA-N
Synonyme trans-stilbene oxide, 3r-2,3-diphenyloxirane, 2r-2alpha,3-diphenyloxirane
CID PubChem 5742860
Nom IUPAC (3R)-2,3-diphényloxirane
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Stilbene oxide
Note relative au nom 99%
Point de fusion 67°C to 70°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 17, I, 31
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Stilbene oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.