Learn More
trans-stilbène, TRC
Code produit 30409110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409110 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6868405G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Stilbene
CAS 103-30-0
Formule moléculaire C14 H12
Quantité 5 g
Synonyme Benzene','1,1'-(1E)-1,2-ethenediylbis-, Benzene','1,1'-(1,2-ethenediyl)bis-','(E)-, Stilbene','(E)- (8CI), Stilbene','trans- (7CI), 1,1'-(1E)-1,2-Ethenediylbis[benzene], (E)-1,2-Diphenylethene, (E)-1,2-Diphenylethylene, (E)-Stilbene, NSC 2069, trans-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethylene, trans-Diphenylethene, trans-Stilbene, trans-α,β-Diphenylethylene
Formule InChI InChI=1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
SMILES C(=C\c1ccccc1)/c2ccccc2
Nom IUPAC (E)-stilbène
Poids moléculaire (g/mol) 180.25
Poids de la formule 180.0939