Learn More
Acide trans-styrylacétique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10414155 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10414155 1 g Flacon en verre 1g
10205600 10 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10414155 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168100010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1914-58-5 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1914-58-5
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00002783
Clé InChI PSCXFXNEYIHJST-QPJJXVBHSA-N
Synonyme trans-styrylacetic acid, e-4-phenylbut-3-enoic acid, 3e-4-phenylbut-3-enoic acid, 4-phenyl-3-butenoic acid, 3-butenoic acid, 4-phenyl, 3-butenoic acid, 4-phenyl-, 3e, styrylacetic acid, e-4-phenyl-3-butenoic acid, e-styrylacetic acid
CID PubChem 5370625
SMILES OC(=O)C\C=C\C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Styrylacetic acid
Note relative au nom 96%
Point de fusion 82°C to 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCH2CO2H
Quantité 1 g
Beilstein 09, 612
Nom IUPAC acide (3E)-4-phénylbut-3-énoïque
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Styrylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.