Learn More
Trans,trans-1,4-diphényl-1,3-butadiène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438157 5 g 5g
11448157 25 g 25g
11458157 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17531.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 538-81-8 | C16H14 | 206.29 g/mol
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene reacts with Rieke metal complexes of barium and strontium to prepare metal-diene reagents, which is used for the carbocyclization with dichloroalkanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans, trans-1,4-diphényl-1,3-butadiène réagit avec les complexes métalliques Rieke de baryum et de strontium pour préparer des réactifs métal-diène, lesquels sont utilisés pour la carbocylisation avec les dichloroalcanes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-81-8
Formule moléculaire C16H14
Poids moléculaire (g/mol) 206.29
Numéro MDL MFCD00004791
Clé InChI JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Synonyme bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl
CID PubChem 641683
ChEBI CHEBI:35100
Nom IUPAC [(1E,3E)-4-phénylbuta-1,3-diényl]benzène
SMILES C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Point de fusion 151°C to 154°C
Point d’ébullition 350°C (720 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1905937
Merck Index 14,3320
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene