Learn More
Trans,trans-1,4-diphényl-1,3-butadiène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene reacts with Rieke metal complexes of barium and strontium to prepare metal-diene reagents, which is used for the carbocyclization with dichloroalkanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le trans, trans-1,4-diphényl-1,3-butadiène réagit avec les complexes métalliques Rieke de baryum et de strontium pour préparer des réactifs métal-diène, lesquels sont utilisés pour la carbocylisation avec les dichloroalcanes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene |
| Point de fusion | 151°C to 154°C |
| Point d’ébullition | 350°C (720 mmHg) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1905937 |
| Merck Index | 14,3320 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 206.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |