Learn More
Trans,trans-1,4-diphényl-1,3-butadiène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458157
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458157 100 g -
11438157 5 g 5g
11448157 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17531.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 538-81-8 | C16H14 | 206.29 g/mol
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene reacts with Rieke metal complexes of barium and strontium to prepare metal-diene reagents, which is used for the carbocyclization with dichloroalkanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans, trans-1,4-diphényl-1,3-butadiène réagit avec les complexes métalliques Rieke de baryum et de strontium pour préparer des réactifs métal-diène, lesquels sont utilisés pour la carbocylisation avec les dichloroalcanes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-81-8
Formule moléculaire C16H14
Poids moléculaire (g/mol) 206.29
Numéro MDL MFCD00004791
Clé InChI JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Synonyme bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl
CID PubChem 641683
ChEBI CHEBI:35100
Nom IUPAC [(1E,3E)-4-phénylbuta-1,3-diényl]benzène
SMILES C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Point de fusion 151°C to 154°C
Point d’ébullition 350°C (720 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 1905937
Merck Index 14,3320
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté ≥98%