Learn More
trans,trans-1,4-diphényl-1,3-butadiène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10655342 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10655342 100 g Flacon en verre 100g
10570581 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10655342 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117221000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 538-81-8 | C16H14 | 206.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-81-8
Formule moléculaire C16H14
Poids moléculaire (g/mol) 206.29
Numéro MDL MFCD00004791
Clé InChI JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Synonyme bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl
CID PubChem 641683
ChEBI CHEBI:35100
Nom IUPAC [(1E,3E)-4-phénylbuta-1,3-diényl]benzène
SMILES C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Note relative au nom 99%
Point de fusion 151°C to 154°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 350°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCH=CHC6H5
Quantité 100 g
Beilstein 05, 676
Fieser 01,337
Merck Index 15, 3350
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline