Learn More
trans,trans-2,4-décadién-1-ol, 90 %, le reste étant principalement des isomères cis-trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498576
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11498576 1 g 1g
11408586 5 g 5g
11418586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15989.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 18409-21-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
trans,trans-2,4-Decadien-1-ol is used as food flavor and as an intermediate in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans, trans-2,4-décadien-1-ol est utilisé comme saveur alimentaire et comme intermédiaire dans la synthèse chimique organique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau. Soluble en graisse.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18409-21-7
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00014052
Clé InChI NUBWFSDCZULDCI-BLHCBFLLSA-N
Synonyme 2,4-decadien-1-ol, 2e,4e-2,4-decadien-1-ol, 2e,4e-deca-2,4-dien-1-ol, e,e-2,4-decadien-1-ol, unii-21kkw523r4, trans,trans-2,4-decadien-1-ol, trans,trans-2,4-decadienol, 2,4-decadien-1-ol, 2e,4e, trans-2,4-decadienol, 2,4-decadien-1-ol, e,e
CID PubChem 5362696
Nom IUPAC (2E,4E)-déca-2,4-dién-1-ol
SMILES CCCCC\C=C\C=C\CO
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-2,4-Decadien-1-ol
Densité 0.87
Point d’ébullition 80°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage reste principalement l’isomère trans, cis
Indice de réfraction 1.489
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Not miscible in water. Soluble in fat.
Poids de la formule 154.26
Pourcentage de pureté 90%