Learn More
trans, trans-2,4-Décadienal, TRC
Code produit 30137142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
10 mL
25 mL
Conditionnement:
10mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137142 10 mL 10mL
30137005 25 mL 25mL
17954825 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137142 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD21050010ML
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25152-84-5
Formule moléculaire C10 H16 O
Poids moléculaire (g/mol) 152.23
Synonyme 2,4-Decadienal, (2E,4E)-, 2,4-Decadienal, (E,E)- (8CI), (2E,4E)-2,4-Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, (2E,4E)-Decadienal, (E,E)-2,4-Decadien-1-al, (E,E)-2,4-Decadienal, 2-trans,4-trans-Decadienal, trans,trans-2,4-Decadien-1-al, trans,trans-2,4-Decadienal, trans-2,trans-4-Decadienal
Nom IUPAC (2E,4E)-déca-2,4-diénal
SMILES CCCCC\C=C\C=C\C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-2,4-Decadienal
Quantité 10 mL
Formule InChI InChI=1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
Poids de la formule 152.1201