Learn More
trans, trans-2,4-Heptadienal (Grade technique, 90 %), TRC
Code produit 30407714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30407714 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407714 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2812551G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-2,4-Heptadienal
CAS 4313-03-5
Formule moléculaire C7 H10 O
Quantité 1 g
Synonyme (2E,4E)-Heptadienal, (2E,4E)-2,4-Heptadienal (ACI), 2,4-Heptadienal, (E,E)- (8CI), (E,E)-2,4-Heptadien-1-al, (E,E)-2,4-Heptadienal, 2-trans-4-trans-Heptadienal, 2E,4E-Heptadienal, all-trans-2,4-Heptadienal, trans,trans-2,4-Heptadienal, trans-2-trans-4-Heptadienal, 2,4-Heptadienal, (2E,4E)- (9CI, ACI)
Formule InChI InChI=1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-7H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+
SMILES CC\C=C\C=C\C=O
Nom IUPAC (2E,4E)-hepta-2,4-dienal
Poids moléculaire (g/mol) 110.15
Poids de la formule 110.0732