Learn More
trans,trans-2,4-hexadién-1-ol, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11984621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11984621 250 g 250g
10701361 10 g 10g
10063560 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11984621 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325572500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17102-64-6 | C6H10O | 98.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17102-64-6
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.15
Numéro MDL MFCD00002925
Clé InChI MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Synonyme sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
CID PubChem 641256
Nom IUPAC (2E,4E)-hexa-2,4-dién-1-ol
SMILES C\C=C\C=C\CO
Spécification
Nom chimique ou matériau trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol
Point de fusion 30.5°C to 31.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 80.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Indice de réfraction 1.4990 to 1.5010
Quantité 250 g
Merck Index 15,8848
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils
Stabilisateur 0.1% alpha-tocopherol
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H311-Toxique par contact cutané.