Learn More
trans,trans-2,4-Undécadienal, 90+ %, reste principalement l’isomère trans,cis, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans,trans-2,4-Undecadienal |
| Densité | 0.87 |
| Point d’ébullition | 128°C to 129°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 107°C (225°F) |
| Notes de pourcentage du dosage | Reste principalement l’isomère trans,cis |
| Indice de réfraction | 1.512 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1706330 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Poids de la formule | 166.27 |
| Afficher plus |