Learn More
Acide trans,trans-4’-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15422006
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422006 25 g 25g
15412006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55271.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65355-32-0
Formule moléculaire C16H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.398
Numéro MDL MFCD05864407
Clé InChI JXPGQFKJNKWDKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylic acid, 1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylic acid, 4'-propyl, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylicacid, jxpgqfkjnkwdkp-ktslabgisa-n, 4'-propylbicyclohexane-4-carboxylic acid, 4-propyl-4'-bicyclohexanecarboxylic acid, trans-4-propylbis cyclohexane carboxylic acid, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylic acid
CID PubChem 793726
Nom IUPAC Acide 4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexane-1-carboxylique
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2CCC(CC2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-4'-n-Propylbicyclohexyl-4-carboxylic acid
Point de fusion 200°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 252.4
Pourcentage de pureté 97%