Learn More
trans,trans-dibenzylidèneacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10371061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10371061 100 g Flacon en verre 100g
10407893 5 g Flacon en verre 5g
10095740 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10371061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 409001000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 35225-79-7 | C17H14O | 234.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35225-79-7
Formule moléculaire C17H14O
Poids moléculaire (g/mol) 234.30
Numéro MDL MFCD00004790
Clé InChI WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Synonyme dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
CID PubChem 640180
Nom IUPAC (1E,4E)-1,5-diphénylpenta-1,4-dien-3-one
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans, trans-Dibenzylideneacetone
Note relative au nom 95%
Point de fusion 107°C to 114°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5
Quantité 100 g
Beilstein 07, IV, 1747
Merck Index 15, 3010
Informations sur la solubilité Solubility in water: negliglible. Other solubilities: soluble in acetone and chloroform,slightly soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 234.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline