Learn More
trans,trans-dibenzylidèneacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407893 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10407893 5 g Flacon en verre 5g
10095740 25 g Flacon en verre 25g
10371061 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10407893 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 409000050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 35225-79-7 | C17H14O | 234.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35225-79-7
Formule moléculaire C17H14O
Poids moléculaire (g/mol) 234.30
Numéro MDL MFCD00004790
Clé InChI WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Synonyme dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
CID PubChem 640180
Nom IUPAC (1E,4E)-1,5-diphénylpenta-1,4-dien-3-one
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans, trans-Dibenzylideneacetone
Note relative au nom 95%
Point de fusion 107°C to 114°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5
Quantité 5 g
Beilstein 07, IV, 1747
Merck Index 15, 3010
Informations sur la solubilité Solubility in water: negliglible. Other solubilities: soluble in acetone and chloroform,slightly soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 234.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline