Learn More
Trans,trans-farnésol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15469009 25 g 25g
15449009 1 g 1g
15459009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15469009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14348.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00€
    320.65€ / 25g
    Économisez 35.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-28-5 | C15H26O | 222.37 g/mol
trans,trans-Farnesol is an intermediate used in the biological synthesis of cholesterol from mevalonic acid. It is used in the perfume industry. Further, it is used in the preparation of terpenes such as squalenes, cembranoids and forskolin. It is also used in the synthesis of Cecropia juvenile hormone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans,trans-Farnésol est un intermédiaire utilisé dans la synthèse biologique du cholestérol et est issu de l’acide mévalonique. Il est utilisé dans l’industrie du parfum. De plus, il est utilisé dans la préparation de terpènes tels que les squalènes, les cembranoïdes et la forskoline. Il est également utilisé dans la synthèse de l’hormone juvénile de l’espèce Cecropia.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-28-5
Formule moléculaire C15H26O
Poids moléculaire (g/mol) 222.37
Numéro MDL MFCD00002918
Clé InChI CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonyme farnesol, trans,trans-farnesol, e,e-farnesol, trans-farnesol, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, 2-trans,6-trans-farnesol, 2e,6e-farnesol, all-trans-farnesol, polyprenol, farnesyl alcohol
CID PubChem 445070
ChEBI CHEBI:16619
Nom IUPAC (2E,6E)-3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-Farnesol
Densité 0.886
Point d’ébullition 137°C (3 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.49
Quantité 25 g
Beilstein 1723039
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3937
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Poids de la formule 222.37
Pourcentage de pureté 97%