Learn More
trans-trans-Muconic acid, MedChemExpress
Code produit 16485566
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485566 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16485566 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113247
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress trans-trans-Muconic acid is a urinary metabolite of benzene and has been used as a biomarker of exposure to benzene in human.
trans-trans-Muconic acid is a urinary metabolite of benzene and has been used as a biomarker of exposure to benzene in human.
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-trans-Muconic acid
CAS 3588-17-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H6O4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (351.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C=C/C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism