Learn More
Acide trans,trans-muconique, TRC
Product Code. 30483172
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30483172 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30483172 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM79100110G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau trans,trans-Muconic Acid
CAS 3588-17-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 H6 O4
Quantité 10 g
Synonyme 2,4-Hexadienedioic acid','(2E,4E)- (9CI','ACI), (2E,4E)-2,4-Hexadienedioic acid (ACI), 2,4-Hexadienedioic acid','(E,E)- (8CI), (E,E)-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid, (E,E)-Muconic acid, NSC 66486, trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid, trans,trans-Muconic acid
Formule InChI InChI=1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+
SMILES OC(=O)\C=C\C=C\C(=O)O
Nom IUPAC Acide(2E,4E)-hexa-2,4-diènedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Poids de la formule 142.0266
Pourcentage de pureté >95