Learn More
Acide trans,trans-muconique, TRC
Code produit 30480686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480686 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480686 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM79100150G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans-Muconic Acid
CAS 3588-17-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 H6 O4
Quantité 50 g
Synonyme 2,4-Hexadienedioic acid','(2E,4E)- (9CI','ACI), (2E,4E)-2,4-Hexadienedioic acid (ACI), 2,4-Hexadienedioic acid','(E,E)- (8CI), (E,E)-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid, (E,E)-Muconic acid, NSC 66486, trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid, trans,trans-Muconic acid
Formule InChI InChI=1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+
SMILES OC(=O)\C=C\C=C\C(=O)O
Nom IUPAC Acide(2E,4E)-hexa-2,4-diènedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Poids de la formule 142.0266
Pourcentage de pureté >95