Learn More
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatrene, TRC
Code produit 30424233
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30424233 500 mg
30425739 5 g
30422440 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30424233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT221160500MG
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 676-22-2
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.27
Synonyme (1E,5E,9E)-1,5,9-Cyclododecatriene, (1E,5E,9E)-Cyclododeca-1,5,9-triene, (E,E,E)-1,5,9-Cyclododecatriene, all-trans-1,5,9-Cyclododecatriene
Nom IUPAC (1E,5E,9E)-cyclododeca-1,5,9-triene
SMILES C1C\C=C\CC\C=C\CC\C=C\1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatrene
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1+,9-7+,10-8+
Poids de la formule 162.1409