Learn More
Trans,trans,trans--cyclododécatriène,1,5,9-cyclododécatriène, 97 %, stabilisé avec 30-50ppm de 4-tertiobutylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397336
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11397336 25 g 25g
11387336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09317.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 676-22-2 | C12H18 | 162.276 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 676-22-2
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.276
Numéro MDL MFCD00003720
Clé InChI ZOLLIQAKMYWTBR-MBKAWSJDSA-N
Synonyme 1,5,9-cyclododecatriene, e,e,e, 1,5,9-cyclododecatriene
CID PubChem 20835579
Nom IUPAC (5E,9E)-cyclododéca-1,5,9-triène
SMILES C1CC=CCCC=CCCC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene
Note relative au nom stabilized with 30 to 50ppm 4-tert-butylcatechol
Point de fusion 32°C to 34°C
Densité 0.88
Point d’ébullition 237°C to 238°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Pungent
Quantité 25 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 969880
Poids de la formule 162.28
Pourcentage de pureté 97%