Learn More
trans-Vaccenic acid, MedChemExpress
Description
trans-Vaccenic acid is a precursor for the synthesis of saturated fatty acid in the rumen and of conjugated linoleic acid (CLA) at the tissue level.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-Vaccenic acid |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 693-72-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H34O2 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (354.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCC/C=C/CCCCCCCCCC(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.46 |
| Afficher plus |