Learn More
Trans-Zeatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15494449
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
Code produit. 15494449
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61972.MF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Hormone de croissance végétale qui stimule la division cellulaire
trans-Zeatin regulates cell division, development, and nutrient processing. It acts as a high-affinity ligand for a number of receptors, including arabidopsis histidine kinases (AHKs), specifically AHK3, which is important in mediating plant development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-Zeatin régule la division cellulaire, le développement et la transformation des nutriments. Il agit comme un ligand de haute affinité pour un certain nombre de récepteurs, y compris les kinases d’arabidopsis histidine (AHK), en particulier l3’AHK , qui est important dans la médiation du développement des plantes.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le DMF
Remarques
Stocker à -20°C. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1637-39-4
Formule moléculaire C10H13N5O
Poids moléculaire (g/mol) 219.248
Numéro MDL MFCD00213654
Clé InChI UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Synonyme trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
CID PubChem 449093
ChEBI CHEBI:16522
Nom IUPAC (E)-2-méthyl-4-(7H-purin-6-ylamino) mais-2-en-1-ol
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Zeatin
Point de fusion 208°C to 210°C
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Beilstein 616241
Merck Index 14,10117
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO and DMF
Poids de la formule 219.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre