Learn More
BD Biosciences™ Lot de tampons de phospho avec facteur de transcription (RUO)
Code produit 15862629 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
25 tests
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15862629 100 tests 1 pièce
15844409 25 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15862629 Fournisseur BD Biosciences™ Code fournisseur 563239
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Conçu pour permettre une analyse cytométrique en flux simultanée et robuste de divers antigènes de surface cellulaire, de facteurs de transcription et de protéines de signal phosphorylées dans les cellules dérivées de tissus humains et de souris.
  • Conçu pour permettre une analyse cytométrique en flux simultanée et robuste de divers antigènes de surface cellulaire, de facteurs de transcription et de protéines de signal phosphorylées dans les cellules dérivées de tissus humains et de souris.
  • Cela comprend les cellules mononuclées de sang périphérique humain fraîches, fixées et congelées.
  • Le BD Pharmingen™ Le kit de tampons TFP a été appliqué avec succès à l'analyse cytométrique en flux multiparamétrique des réponses de signalisation Stat phosphorylée aux cytokines produites par les sous-ensembles de cellules T régulatrices et conventionnelles humaines et murines, ainsi que par d'autres types de leucocytes définis par certains marqueurs de surface cellulaire, facteurs de transcription (FoxP3 et T-bet) et caractéristiques physiques.
  • Bien que toutes les compatibilités d’anticorps ne soient pas connues, les réponses de signalisation cellulaire à différents stimuli doivent également être adaptées à l’analyse à l’aide de ce jeu de tampons et d’anticorps spécifiques à d’autres marqueurs de surface cellulaire, facteurs de transcription et types de protéines de signalisation phosphorylées en aval.
  • Ce système de tampon est rétrocompatible avec de nombreux systèmes. BD réactifs, notamment des anticorps conjugués à de nouveaux colorants fluorescents (par exemple, BD Horizon™ BV421, BV510, PE-CF594 , V450 , et V500 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Transcription Factor Phospho Buffer Set
Quantité 100 tests
Formule 75 mL tampon diluant TFP 0,75X, tampon TFP 4X Tampon fix/permanent 25 mL, tampon Tampon Perm III 125 mL, tampon TFP 5X Perm/Wash 150 mL
Comprend 1 Set, 100 Tests, 75 mL Tampon de diluent TFP 0,75X, Tampon 4X TFP fix/Perm 25 mL, Tampon Perm III de 125 mL, Tampon TFP 5X Perm/Wash 150 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Transcription Factor Phospho Buffer Set
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, formaldehyde