Learn More
Transcrocetin, MedChemExpress
Code produit 16439258
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439258 10 mg
16401678 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16439258 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2072
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Transcrocetin (trans-Crocetin), extracted from saffron (Crocus sativus L.), acts as an NMDA receptor antagonist with high affinity. Transcrocetin (trans-Crocetin) is capable of crossing the blood-brain barrier and reach the central nervous system (CNS).
Transcrocetin (trans-Crocetin), extracted from saffron (Crocus sativus L.), acts as an NMDA receptor antagonist with high affinity. Transcrocetin (trans-Crocetin) is capable of crossing the blood-brain barrier and reach the central nervous system (CNS).
Spécification
Nom chimique ou matériau Transcrocetin
CAS 27876-94-4
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24O4
Quantité 10 mg
Synonyme trans-Crocetin
Informations sur la solubilité DMSO : 1 mg/mL (3.05 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 328.4
Poids de la formule 328.4
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration