Learn More
Heathrow Scientific Pipette de transfert, naturelle
GREENER_CHOICE
Code produit 16330736 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 mL
3 mL
Type d’emballage:
20/sachet
Emballage individuel
En vrac
Conditionnement:
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type d’emballage unitSize
16330736 1 mL En vrac 500 pièces
16340736 1 mL 20/sachet 500 pièces
16350736 1 mL Emballage individuel 500 pièces
16360736 2 mL En vrac 500 pièces
16370736 2 mL 20/sachet 500 pièces
16380736 2 mL Emballage individuel 500 pièces
16390736 3 mL En vrac 500 pièces
16300746 3 mL 20/sachet 500 pièces
16310746 3 mL Emballage individuel 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16330736 Fournisseur Heathrow Scientific Code fournisseur HS206371A
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipette de transfert en plastique PE monobloc incassable convenant parfaitement aux applications de banque de sang, d’analyse d’urine, d’hématologie, de chimie humide, de microbiologie et de sérologie.
  • Graduée
  • Jetable
  • Nombre de chaînes : Quatre
  • Capacité de minuterie : 24 h
  • Sens du comptage : Haut/Bas
Spécification
Calibré Non
Diamètre (impériale) externe 0,50 in
Diamètre (métrique) externe 1,27 cm
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Longueur (impériale) 5,91 in
Type d’emballage En vrac
Couleur Transparent
Volume (métrique) 1 mL
Longueur (métrique) 15 cm
Type Pipette de transfert
Jetable Usage unique