Learn More
Thermo Scientific™ Louche de transfert de récipient
Code produit 10534064 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10534064 12 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10534064 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AY509X6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.04€
    226.04€ / 1 pièces
    Économisez 36.00€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Éliminez de petites quantités d’azote liquide grâce à la louche pour récipients de transfert Thermo Scientific™.
Éliminez de petites quantités d’azote liquide grâce à la louche pour récipients de transfert Thermo Scientific™. Cette louche est très pratique dans le laboratoire pour la préparation d’échantillons de stockage d’azote liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Louche LN2, 12 ml
Type Louche pour récipient LN2
Capacité (métrique) 12 mL
À utiliser avec (équipement) Récipients de transfert LN2