Learn More
Thermo Scientific™ Dispositif de soutirage pour récipients de transfert
Code produit 12794716 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Récipients de transfert LN2, pour Thermo 10
Récipients de transfert LN2, pour Thermo 20
Thermo 30
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
12794716 Récipients de transfert LN2, pour Thermo 20 1 pièce
10723514 Thermo 30 1 pièce
10025753 Récipients de transfert LN2, pour Thermo 10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12794716 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AY509X4
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distribuez facilement jusqu’à 8 l/min (2,12 gal/min) sans versement à l’aide du dispositif de soutirage pour récipients de transfert Thermo Scientific™.
Distribuez facilement jusqu’à 8 l/min (2,12 gal/min) sans versement à l’aide du dispositif de soutirage pour récipients de transfert Thermo Scientific™.
  • Permet de faciliter la distribution de liquides, jusqu’à 8 l/min. (2,12 gal./min.), sans les verser.
  • Disponible pour les modèles de 10 litres, 20 litres, et 30 litres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Dispositif de soutirage LN2
Capacité (impériale) 1,05 ft3
Capacité (métrique) 30 L
À utiliser avec (équipement) Récipients de transfert LN2, pour Thermo 20