Learn More
Brand™ Micropipette multicanaux Transferpette™ -12 Électronique, DE-M
Tous les produits Brand Produits
Description
- Transferpette Les pipettes électroniques combinent les propriétés mondialement éprouvées des pipettes à déplacement d'air à piston mécanique par BRAND avec les avantages d'un appareil électronique.
- Caractéristiques : La tige de la pipette peut être dévissée et est entièrement autoclavable (121 °C).
- Fonctions : pipetage, pipetage inversé, mélange, distribution, jusqu'à 300 μje pratique également l'électrophorèse sur gel.
Technique d'étalonnage facile pour effectuer des réglages rapides de Transferpette™ électronique, sans outils. - Limitations d'utilisation : La température de fonctionnement de l'instrument et du réactif doit être comprise entre +15 °C.°C et +40 °C (59 °F à 104 °F) (autres températures sur demande)
- Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
- Viscosité : 260 mPa·s
- Pour les milieux visqueux, la vitesse doit être ajustée si nécessaire.
Specifications
Specifications
| Précision | ≤0,6% , ±1,8 μL |
| Angle | 360 ° |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | Transferpette |
| Programmabilité | Oui |
| Type | Pipette électronique microlitre |
| Volume (métrique) | 15 à 300 μL |
| Affichage | LCD |
| Show More |