Learn More
BRAND™ Micropipette multicanaux Transferpette™ -12 électronique, DE-M
Code produit 10624563 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
1 à 20 μL
10 à 20 μl
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10624563 0,5 à 10 μl 1 pièce
10702723 1 à 20 μL 1 pièce
10634563 10 à 20 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10624563 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 705449
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conception ergonomique et pratique. Fonctionnement clair et intuitif. Jusqu'à 4 000 cycles de pipetage avec une seule charge.
  • Transferpette™ Les pipettes électroniques combinent les propriétés mondialement éprouvées des pipettes à déplacement d'air à piston mécanique par BRAND avec les avantages d'un appareil électronique.
  • Caractéristiques : La tige de la pipette peut être dévissée et est entièrement autoclavable (121 °C).
  • Fonctions : pipetage, pipetage inversé, mélange, distribution, jusqu'à 300 μje pratique également l'électrophorèse sur gel.
  • Technique d'étalonnage facile pour effectuer des réglages rapides du métier &de Transferpette ; électronique, sans outils.
  • Limitations d'utilisation : La température de fonctionnement de l'instrument et du réactif doit être comprise entre +15 °C.°C et +40 °C (59 °F à 104 °F) (autres températures sur demande)
  • Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
  • Viscosité : 260 mPa·s
  • Pour les milieux visqueux, la vitesse doit être ajustée si nécessaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie 3 NiMH/AAA
Certifications/Conformité DE-M
Autoclavable Autoclavable
Nombre de canaux 12
Gamme de produits Transferpette
Programmabilité Oui
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 0,5 à 10 μl
Type de bouchon Prise EU
Température (métrique) en fonctionnement 15 à 40°C
Garantie 12 mois
Alimentation électrique 100-240 V, 50/60 Hz