Learn More
BRAND™ Micropipette multicanaux Transferpette™ -8 Électronique, DE-M
GREENER_CHOICE
Code produit 10797444 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 20 μL
10 à 200 μl
15 à 300 μL
5 à 100 μl
Couleur:
Gris
Jaune
Vert
Comprend:
Adaptateur secteur pour l'Europe
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Comprend Conditionnement
10797444 10 à 200 μl Jaune Adaptateur secteur pour l'Europe 1 pièce
10233172 15 à 300 μL Vert Adaptateur secteur pour l'Europe 1 pièce
10477852 1 à 20 μL Gris Adaptateur secteur pour l'Europe 1 pièce
10191972 5 à 100 μl Jaune Adaptateur secteur pour l'Europe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10797444 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 705404
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conception ergonomique et pratique. Fonctionnement clair et intuitif. Jusqu'à 4 000 cycles de pipetage avec une seule charge.
  • Transferpette Les pipettes électroniques combinent les propriétés mondialement éprouvées des pipettes à déplacement d'air à piston mécanique par BRAND avec les avantages d'un appareil électronique.
  • Caractéristiques : La tige de la pipette peut être dévissée et est entièrement autoclavable (121 °C).
  • Fonctions : pipetage, pipetage inversé, mélange, distribution, jusqu'à 300 μje pratique également l'électrophorèse sur gel.
    Technique d'étalonnage facile pour effectuer des réglages rapides de Transferpette™ électronique, sans outils.
  • Limitations d'utilisation : La température de fonctionnement de l'instrument et du réactif doit être comprise entre +15 °C.°C et +40 °C (59 °F à 104 °F) (autres températures sur demande)
  • Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
  • Viscosité : 260 mPa·s
  • Pour les milieux visqueux, la vitesse doit être ajustée si nécessaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ≤ 0,8 %, 1.6 ±μl
Angle 360 °
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Modèle 8
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Transferpette
Programmabilité Oui
Type Pipette électronique microlitre
Volume (métrique) 10 à 200 μl
Affichage LCD
Type de doigt Ergonomique
Comprend Adaptateur secteur pour l'Europe
Incréments 0.2 μl
Quantité 1 unité
Alimentation électrique 230V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz