Learn More
Brand™ Micropipette multicanaux Transferpette™ -8 électronique, 0,5-10 μL, DE-M
Tous les produits Brand Produits
Description
Transferpette™ Les pipettes électroniques combinent les propriétés mondialement éprouvées des pipettes à déplacement d'air à piston mécanique par BRAND avec les avantages d'un appareil électronique.
- Caractéristiques : La tige de la pipette peut être dévissée et est entièrement autoclavable (121 °C).
- Fonctions : pipetage, pipetage inversé, mélange, distribution, jusqu'à 300 μje pratique également l'électrophorèse sur gel.
- Technique d'étalonnage facile pour effectuer des réglages rapides de Transferpette™ électronique, sans outils.
- Limitations d'utilisation : La température de fonctionnement de l'instrument et du réactif doit être comprise entre +15 °C.°C et +40 °C (59 °F à 104 °F) (autres températures sur demande)
- Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
- Viscosité : 260 mPa·s
- Pour les milieux visqueux, la vitesse doit être ajustée si nécessaire.
Spécification
Spécification
| Précision | ≤ 1,2 %, ± 0,12 μl |
| Angle | 360 ° |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Modèle | 8 |
| Nombre de canaux | 8 |
| Gamme de produits | Transferpette |
| Programmabilité | Oui |
| Type | Pipette électronique microlitre |
| Volume (métrique) | 0,5 à 10 μl |
| Afficher plus |