Learn More
BRANDTECH™ Transferpette™ Supports professionnels pour étagères/racks
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Pièce de rechange
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris clair |
| Capacité | Pipette manuelle |
| Matériau | Polycarbonate |
| Positions | 1 |
| Forme | En forme de Z |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Transferpette pro |
| Type de produit | Support de pipettes pour étagère |
| Afficher plus |