Description
- Pièce de rechange
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris clair |
| Capacité | Pipette manuelle |
| Matériau | Polycarbonate |
| Positions | 1 |
| Forme | Horizontal |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Transferpette pro |
| Type de produit | Montage mural pour pipettes |
| Afficher plus |