Learn More
BRAND™ Transferpette™ S-12, Volume réglable
Code produit 16407825 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16407825 20 à 200 μl 1 pièce
16477815 0,5 à 10 μl 1 pièce
16487815 5 à 50 μl 1 pièce
16497815 10 à 100 μl 1 pièce
16417825 30 à 300 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16407825 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 705930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    872.00€
    823.60€ / 1 pièces
    Économisez 48.40€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes. Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même p
  • Le Transferpette™ La pipette à déplacement d'air S vous permet de travailler efficacement et de manière ergonomique avec des volumes aussi bien petits que grands.
  • Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
  • Grâce à son ergonomie parfaite, Transferpette™ Le modèle S offre une prise en main confortable quelle que soit la position de la main, que vous soyez droitier ou gaucher, ou que vous ayez de grandes ou de petites mains.
  • Il n’est pas nécessaire de changer de préhension, car la pipette de microlitres permet un fonctionnement à une seule main : réglez le volume, pipettez, éjectez la pointe.
  • La protection contre le changement de volume est également facile à utiliser avec des gants et évite une modification accidentelle du volume de votre appareil.
  • Le Transferpette™ S comprend également Easy Calibration une technologie qui simplifie grandement l'étalonnage. L'étalonnage peut être effectué sans outils.
  • Un tableau de compatibilité indique les pointes qui s’adaptent à l’appareil, ce qui vous permet de toujours commander les bons cônes de pipette.
Aperçu
  • Plage de volume de la pipette monocanal : à partir de 0,1 μl à 10 ml
  • Plage de volume de la pipette multicanaux : à partir de 0,5 μl à 300 μl
  • Course courte et faible force de fonctionnement
  • Pointe conique universelle
  • Stérilisation complète à l'autoclave à 121 °C
  • Utilisation à une main pour les droitiers et les gauchers
  • Code couleur sur la molette de réglage de réglage du volume, protection de l’arbre et protection contre le changement de volume
  • Insertion et éjection faciles des pointes grâce aux joints toriques des pipettes multicanaux
  • Peut être calibré facilement et sans outils grâce à Easy Calibration technologie
  • Arbre fin pour un échantillonnage à partir de récipients étroits (tubes à centrifuger)
  • Température de fonctionnement de +15 °C à +40 °C
  • Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
  • Viscosité jusqu’à 260 mPa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 285
Pointes compatibles BRAND Embouts de pipettes / Embouts universels
Description Transferpette™ S-12, volume réglable, DE-M, M12-200, 20-200 μl
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Embout de pipette 2 à 200 μL
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle Transferpette S-12
Nombre de canaux 12
Gamme de produits Transferpette S
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette manuelle à volume variable
Volume (métrique) 20 à 200 μl
Température (métrique) en fonctionnement 15 à 40°C
Garantie 36 mois
Longueur (métrique) 23,7 cm
Largeur (métrique) 14 cm
Hauteur (métrique) 12,3 cm